2-Morpholinoéthylamine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-(2-Aminoethyl)morpholine, 2-Morpholinoethanamine
B21365.0B B21365.18 B21365.30
B21365.0BEA 1550 EUR InStock
B21365.0B B21365.18 B21365.30
2-Morpholinoéthylamine ≥98%
2-Morpholinoéthylamine
Purity: 98+% CAS No.: 2038-03-1 Molecular Formula: C6H14N2O Formula Weight: 130.19 Flash Point: 86°(186°F) Refractive Index: 1.4760 Odour: Amine-like pH: 12 Melting Point: 23-25° Boiling Point: 200-203° Beilstein Reference: 104378 UN No.: 2923 MDL No.: MFCD00006182
Formule: C₆H₁₄N₂O
MW: 130,19 g/mol
Point d'ébullition: 200…203 °C
Point de fusion: 23…25 °C
Densité: 0.999
Point d'éclair: 86 °C (186 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006182
Numéro CAS: 2038-03-1
EINECS: 218-011-6
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité