α-Chlorodésoxybenzoine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Chloro-2-phenylacetophenone
B21778.06 B21778.14 B21778.22
B21778.06EA 39.5 EUR InStock
B21778.06 B21778.14 B21778.22
α-Chlorodésoxybenzoine ≥98%
α-Chlorodésoxybenzoine
Purity: 98% CAS No.: 447-31-4 Molecular Formula: C14H11ClO Formula Weight: 230.69 Melting Point: 64-69° Beilstein Reference: 744474 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000858
Formule: C₁₄H₁₁ClO
MW: 230,69 g/mol
Point de fusion: 64…69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000858
Numéro CAS: 447-31-4
EINECS: 207-181-7
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité