Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexafluoroglutarate de diéthyle ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

B22428.06EA 136 EUR InStock
B22428.06 B22428.03
Hexafluoroglutarate de diéthyle ≥97%
Hexafluoroglutarate de diéthyle


Formule: C₉H₁₀F₆O₄
MW: 296,17 g/mol
Point d'ébullition: 224 °C
Densité: 1,365
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015156
Numéro CAS: 424-40-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité