Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

O-Isopropylbenzoine ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific

B22654.22EA 126 EUR InStock
B22654.22
O-Isopropylbenzoine ≥98%
O-Isopropylbenzoine


Formule: C₁₇H₁₈O₂
MW: 254,33 g/mol
Point d'ébullition: 180 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 76…79 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015025
Numéro CAS: 6652-28-4
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité