Acide cyclohexane-1,4-dicarboxylique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B23125.36EA 149 EUR InStock
B23125.36 B23125.22
Acide cyclohexane-1,4-dicarboxylique ≥98%
Acide cyclohexane-1,4-dicarboxylique
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Point d'éclair: 235 °C (455 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001465
Numéro CAS: 1076-97-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité