5-Methyl-2-thiopheneboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Methylthiophene-2-boronic acid, (5-Methylthiophen-2-yl)boronic acid
B23138.03 B23138.06
B23138.03EA 47.8 EUR InStock
B23138.03 B23138.06
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid ≥98%
5-Methyl-2-thiopheneboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 162607-20-7 Molecular Formula: C5H7BO2S Formula Weight: 142.01 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: ca 160° dec. Beilstein Reference: 7019569 MDL No.: MFCD01318166
Formule: C₅H₇BO₂S
MW: 141,99 g/mol
Point de fusion: ∼ 160 °C (dec.)
Numéro MDL: MFCD01318166
Numéro CAS: 162607-20-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité