3-Morpholinopropylamine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B23485.18 B23485.30
B23485.18EA 74.2 EUR InStock
B23485.18 B23485.30
3-Morpholinopropylamine 98%
3-Morpholinopropylamine
Purity: 98% CAS No.: 123-00-2 Molecular Formula: C7H16N2O Formula Weight: 144.22 Flash Point: 98°(210°F) Refractive Index: 1.4761 Melting Point: -15° Boiling Point: 223-225° UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00006184
Formule: C₇H₁₆N₂O
MW: 144,22 g/mol
Point d'ébullition: 223…225 °C
Point de fusion: –15 °C
Densité: 0.987
Point d'éclair: 98 °C (210 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006184
Numéro CAS: 123-00-2
EINECS: 204-590-2
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité