6-Méthoxy-2-naphtaldéhyde ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
B23943.06 B23943.14 B23943.22
B23943.06EA 51.1 EUR InStock
B23943.06 B23943.14 B23943.22
6-Méthoxy-2-naphtaldéhyde ≥99%
6-Méthoxy-2-naphtaldéhyde
Purity: 99% CAS No.: 3453-33-6 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Melting Point: 80-82° Beilstein Reference: 1945989
Formule: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Point de fusion: 80…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00081152
Numéro CAS: 3453-33-6
EINECS: 222-377-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité