2-Méthoxypropène 95% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Stabilization: Stabilised with potassium carbonate
B24083.18 B24083.30
B24083.18EA 53.6 EUR InStock
B24083.18 B24083.30
2-Méthoxypropène 95% stabilisé
2-Méthoxypropène
Stabilized with ca 0.5% potassium carbonate
Purity: 95% CAS No.: 116-11-0 Molecular Formula: C4H8O Formula Weight: 72.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -29°(-20°F) Refractive Index: 1.3835 Odour: Ether-like Boiling Point: 35-36° Beilstein Reference: 1734635 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00014929
Formule: C₄H₈O
Point d'ébullition: 35…36 °C
Densité: 0.758
Point d'éclair: –29 °C (–20 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014929
Numéro CAS: 116-11-0
EINECS: 204-125-3
ONU: 1993
ADR: 3,I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité