2-Bromo-3,3,3-trifluoropropène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24614.06EA 85.8 EUR InStock
B24614.06 B24614.14
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropène ≥97%
2-Bromo-3,3,3-trifluoropropène
Formule: C₃H₂BrF₃
MW: 174,95 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00077469
Numéro CAS: 1514-82-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité