Cyclopentanone-oxime ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B24961.14 B24961.22
B24961.14EA 58.8 EUR InStock
B24961.14 B24961.22
Cyclopentanone-oxime ≥97%
Cyclopentanone-oxime
Purity: 97% CAS No.: 1192-28-5 Molecular Formula: C5H9NO Formula Weight: 99.13 Flash Point: 92°(198°F) Melting Point: 54-58° Boiling Point: 196° MDL No.: MFCD00001420
Formule: C₅H₉NO
Point d'ébullition: 196 °C
Point de fusion: 54…58 °C
Point d'éclair: 92 °C (198 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001420
Numéro CAS: 1192-28-5
EINECS: 214-749-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité