3'-Benzyloxyacétophénone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
B25084.06 B25084.14 B25084.22
B25084.06EA 35.5 EUR InStock
B25084.06 B25084.14 B25084.22
3'-Benzyloxyacétophénone ≥97%
3'-Benzyloxyacétophénone
Purity: 97% CAS No.: 34068-01-4 Molecular Formula: C15H14O2 Formula Weight: 226.28 MDL No.: MFCD00026221
Formule: C₁₅H₁₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00026221
Numéro CAS: 34068-01-4
EINECS: 251-816-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité