4-Chlorophénylurée ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
B25090.22EA 513 EUR InStock
B25090.22 B25090.14 B25090.06
4-Chlorophénylurée ≥98%
4-Chlorophénylurée
Formule: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,6 g/mol
Point de fusion: 204…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014788
Numéro CAS: 140-38-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité