(R)-Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(9H-fluorène-9-ylméthyle), (max. 5% H₂O) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
H28500.14EA 428 EUR InStock
H28500.14 H28500.03 H28500.06
(R)-Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(9H-fluorène-9-ylméthyle), (max. 5% H₂O) ≥98%
(R)-Hydrogénopyrrolidine-1,2-dicarboxylate de 1-(9H-fluorène-9-ylméthyle)
Formule: C₂₀H₁₉NO₄
MW: 337,38 g/mol
Point de fusion: 110…116 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00077067
Numéro CAS: 101555-62-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité