Acide 2-aminobenzenesulfonique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H31763.22EA 47.8 EUR InStock
H31763.22
Acide 2-aminobenzenesulfonique 95%
Acide 2-aminobenzenesulfonique
Formule: C₆H₇NO₃S
MW: 173,19 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007705
Numéro CAS: 88-21-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité