Zinc chlorure 0.7 M dans le THF
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H32962.AEEA 131 EUR InStock
H32962.AE H32962.AP
Zinc chlorure 0.7 M dans le THF
Zinc chlorure
Formule: ZnCl₂
MW: 136,3 g/mol
Densité: 0,948
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011295
Numéro CAS: 7646-85-7
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité