2-Bromo-6-éthoxynaphtalène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H50568.03EA 116 EUR InStock
H50568.03 H50568.MD
2-Bromo-6-éthoxynaphtalène ≥98%
2-Bromo-6-éthoxynaphtalène
Formule: C₁₂H₁₁BrO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01568865
Numéro CAS: 66217-19-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité