4-Methoxybenzamidoxime ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: N-Hydroxy-4-methoxy-benzamidine
H52141.03 H52141.06
H52141.03EA 86 EUR InStock
H52141.03 H52141.06
4-Methoxybenzamidoxime ≥97%
4-Methoxybenzamidoxime
Purity: 97% CAS No.: 5373-87-5 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 MDL No.: MFCD05664434
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
MW: 166,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00816993
Numéro CAS: 5373-87-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité