1-(2-Bromoéthoxy)-4-fluorobenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Fluorophenoxy-ethylbromide
H52403.03 H52403.06
H52403.03EA 134 EUR InStock
H52403.03 H52403.06
1-(2-Bromoéthoxy)-4-fluorobenzène ≥97%
1-(2-Bromoéthoxy)-4-fluorobenzène
Purity: 97+% CAS No.: 332-48-9 Molecular Formula: C8H8BrFO Formula Weight: 219.05 MDL No.: MFCD00044739
Formule: C₈H₈BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044739
Numéro CAS: 332-48-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité