1,3-Diéthylurée ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: N,N'-Diethylurea
L02079.06 L02079.14
L02079.06EA 51.7 EUR InStock
L02079.06 L02079.14
1,3-Diéthylurée ≥97%
1,3-Diéthylurée
Purity: 97% CAS No.: 623-76-7 Molecular Formula: C5H12N2O Formula Weight: 116.16 Melting Point: 109-113° Beilstein Reference: 1744741
Formule: C₅H₁₂N₂O
MW: 116,16 g/mol
Point de fusion: 109…113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009028
Numéro CAS: 623-76-7
EINECS: 210-811-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité