2-Butanone-oxime ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L08196.AE L08196.AP L08196.AU
L08196.AEEA 30.6 EUR InStock
L08196.AE L08196.AP L08196.AU
2-Butanone-oxime ≥99%
2-Butanone-oxime
Purity: 99% CAS No.: 96-29-7 Molecular Formula: C4H9NO Formula Weight: 87.12 Flash Point: 62°(144°F) Refractive Index: 1.4430 Melting Point: -30° Boiling Point: 152-153° Beilstein Reference: 1698241 MDL No.: MFCD00013935
Formule: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Point d'ébullition: 152…153 °C
Point de fusion: –30 °C
Densité: 0.921
Point d'éclair: 62 °C (144 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013935
Numéro CAS: 96-29-7
EINECS: 202-496-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité