α,α-Diméthylpropiophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L08729.06EA 146 EUR InStock
L08729.06 L08729.03
α,α-Diméthylpropiophénone ≥98%
α,α-Diméthylpropiophénone
Formule: C₁₁H₁₄O
MW: 162,23 g/mol
Point d'ébullition: 219…222 °C
Densité: 0,970
Point d'éclair: 87 °C (188 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008844
Numéro CAS: 938-16-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité