4-Nonyloxyaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L09126.09 L09126.04
L09126.09EA 245 EUR InStock
L09126.09 L09126.04
4-Nonyloxyaniline ≥98%
4-Nonyloxyaniline
Purity: 98% CAS No.: 50262-67-4 Molecular Formula: C15H25NO Formula Weight: 235.37 Melting Point: 36-42° Boiling Point: 176-179°/2mm UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00043622
Formule: C₁₅H₂₅NO
Point d'ébullition: 176…179 °C (2 mmHg)
Point de fusion: 36…42 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00043622
Numéro CAS: 50262-67-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité