β-Phénylpropiophénone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: beta-Phenylpropiophenone, 1,3-Diphenyl-1-propanone
L09173.09 L09173.18
L09173.09EA 117 EUR InStock
L09173.09 L09173.18
β-Phénylpropiophénone ≥98%
β-Phénylpropiophénone
Purity: 98% CAS No.: 1083-30-3 Molecular Formula: C15H14O Formula Weight: 210.28 Melting Point: 68-73° Beilstein Reference: 1910661
Formule: C₁₅H₁₄O
MW: 210,28 g/mol
Point de fusion: 68…73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039563
Numéro CAS: 1083-30-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité