4-Bromophénylurée ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 1-(4-Bromophenyl)urea
L11074.03 L11074.06
L11074.03EA 30.5 EUR InStock
L11074.03 L11074.06
4-Bromophénylurée ≥97%
4-Bromophénylurée
Purity: 97% CAS No.: 1967-25-5 Molecular Formula: C7H7BrN2O Formula Weight: 215.06 Beilstein Reference: 2090140 MDL No.: MFCD00025428
Formule: C₇H₇BrN₂O
MW: 215,05 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025428
Numéro CAS: 1967-25-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité