Benzo-2-oxa-1,3-diazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L11229.03 L11229.06
L11229.03EA 33.8 EUR InStock
L11229.03 L11229.06
Benzo-2-oxa-1,3-diazole ≥97%
Benzo-2-oxa-1,3-diazole
Purity: 97% CAS No.: 273-09-6 Molecular Formula: C6H4N2O Formula Weight: 120.11 Flash Point: 76°(169°F) Melting Point: 52-55° Boiling Point: 80°/20mm Beilstein Reference: 112261 MDL No.: MFCD00068064
Formule: C₆H₄N₂O
MW: 120,11 g/mol
Point d'ébullition: 80 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 52…55 °C
Point d'éclair: 76 °C (169 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068064
Numéro CAS: 273-09-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité