1-tert-Butyl-2-thiourée ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L11979.03EA 74.1 EUR InStock
L11979.03 L11979.06
1-tert-Butyl-2-thiourée ≥97%
1-tert-Butyl-2-thiourée
Formule: C₅H₁₂N₂S
Point de fusion: 172…176 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041192
Numéro CAS: 7204-48-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité