(S,S)-(-)-Hydrobenzoin ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L14082.14EA 464 EUR InStock
L14082.14 L14082.06
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin ≥98%
(S,S)-(-)-Hydrobenzoin
Formule: C₁₄H₁₄O₂
MW: 214,26 g/mol
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064255
Numéro CAS: 2325-10-2
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité