Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-α-Éthylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

L16320.03EA 36.1 EUR InStock
L16320.03 L16320.14 L16320.06
(S)-(-)-α-Éthylbenzylamine ≥99%, ee 99%, ChiPros®
(S)-(-)-α-Éthylbenzylamine


Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Point d'ébullition: 205 °C
Point de fusion: –69 °C
Densité: 0,930
Point d'éclair: 77 °C (170 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082356
Numéro CAS: 3789-59-1
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité