Acide 8-aminonaphtalène-1-sulfonique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17616.22EA 93.6 EUR InStock
L17616.22 L17616.14
Acide 8-aminonaphtalène-1-sulfonique 98%
Acide 8-aminonaphtalène-1-sulfonique
Formule: C₁₀H₉NO₃S
MW: 223,25 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00035730
Numéro CAS: 82-75-7
Merck Index: 14,6405
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité