3-Bromothiophène-2-carbaldéhyde ≥94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19386.06EA 248 EUR InStock
L19386.06 L19386.03
3-Bromothiophène-2-carbaldéhyde ≥94%
3-Bromothiophène-2-carbaldéhyde
Formule: C₅H₃BrOS
MW: 191,05 g/mol
Point d'ébullition: 110…113 °C (10 mmHg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00126680
Numéro CAS: 930-96-1
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité