Acide (3-(méthylthio)phényl)métaborique 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L20250.03EA 87 EUR InStock
L20250.03 L20250.MD L20250.06
Acide (3-(méthylthio)phényl)métaborique 97%
Acide (3-(méthylthio)phényl)métaborique
Formule: C₇H₉BO₂S
MW: 168,02 g/mol
Point de fusion: 158…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01319105
Numéro CAS: 128312-11-8
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité