Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole

Fournisseur: Biotium


90045.EA 95.3 EUR InStock
90045.
4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole
4-Chloro-7-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole


Formule: C₆H₂ClN₃O₃
MW: 199,55 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005808
Numéro CAS: 10199-89-0
Commander maintenant


 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité