Acénaphtène-D10 (99% D)
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOCIL-DLM-108-5EA 947 EUR InStock
PROOCIL-DLM-108-5 PROOCILDLM-108-0.1 CAMBDLM-108-0.1 CAMBDLM-108-1
Acénaphtène-D10 (99% D)
Acénaphtène-D10
Formule: C₁₂D₁₀
MW: 164,13 g/mol
Numéro CAS: 15067-26-2
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité