Acide 8-anilinonaphtalène-1-sulfonique
Fournisseur: Cayman Chemical
10010219-5 10010219-10 10010219-50
CAYM10010219-5EA 55.5 EUR InStock
CAYM10010219-5 CAYM10010219-10 CAYM10010219-50
Acide 8-anilinonaphtalène-1-sulfonique
8-Anilino-1-naphthalenesulphonic acid
Formule: C₁₆H₁₃NO₃S
Numéro MDL: MFCD00003998
Numéro CAS: 82-76-8
EINECS: 201-438-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité