Acide 2,3-diméthylbenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A10383.22EA 596 EUR InStock
A10383.22 A10383.14 A10383.06
Acide 2,3-diméthylbenzoïque ≥98%
Acide 2,3-diméthylbenzoïque
Purity: 98%
CAS No.: 603-79-2
Molecular Formula: C9H10O2
Formula Weight: 150.18
Odour: Odourless
Melting Point: 143-147°
Beilstein Reference: 971590
MDL No.: MFCD00002479
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 282 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 143…147 °C
Densité: 1,283 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002479
Numéro CAS: 603-79-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité