4-Chlorobenzamidoxime
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Chloro-N'-hydroxybenzenecarboximidamide, 4-Chloro-N-hydroxybenzimidamide
SPB06960DA SPB06960EA
MAYBSPB06960DAEA 0 EUR InStock
MAYBSPB06960DA MAYBSPB06960EA
4-Chlorobenzamidoxime
4-Chlorobenzamidoxime
Formule: C₇H₇ClN₂O
MW: 170,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00029674
Numéro CAS: 5033-28-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité