1-Propyl-2-urée
Fournisseur: Thermo Scientific
MAYBTL00479EAEA 0 EUR InStock
MAYBTL00479EA MAYBTL00479DA MAYBTL00479.50
1-Propyl-2-urée
1-Propyl-2-urée
Formule: C₄H₁₀N₂O
MW: 102,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014793
Numéro CAS: 627-06-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité