2,4-Dinitro-N-phénylaniline
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC12783702EA 74.4 EUR InStock
EHERC12783702
2,4-Dinitro-N-phénylaniline
2,4-Dinitro-N-phénylaniline
Formule: C₁₂H₉N₃O₄
MW: 259,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007223
Numéro CAS: 961-68-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité