Farnesol (mélange d'isomères)
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Farnesol2,6,10-Dodecatrien-1-ol, 3,7,11-trimethyl-, (2Z,6Z)-TRANS,TRANS-3,7,11-TRIMETHYL-2,6,10-DODECATRIEN-1-OL
EHERC13405000EA 78.2 EUR InStock
EHERC13405000
Farnesol (mélange d'isomères)
Farnesol (mélange d'isomères)
Formule: C₁₅H₂₆O
MW: 222,37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00002918
Numéro CAS: 4602-84-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité