1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Synonyms: 4-Bromo-α-methylbenzylamine, (+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine, (±)-4-Bromo-α-methylbenzylamine
001101-5G 001101-25G
FLUO001101-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001101-5G FLUO001101-25G
1-(4-Bromophenyl)ethylamine
1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Formule: C₈H₁₀BrN
MW: 200,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00025548
Numéro CAS: 24358-62-1
EINECS: 246-200-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité