4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)thiophénol
004302-1G 004302-5G
FLUO004302-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004302-1G FLUO004302-5G
4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)thiophénol
4-Bromo-2-(trifluorométhoxy)thiophénol
Formule: C₇H₄BrF₃OS
Numéro MDL: MFCD00203474
Numéro CAS: 175278-15-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité