3',5'-Difluoro-4'-hydroxypropiophénone
004817-1G 004817-5G
FLUO004817-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004817-1G FLUO004817-5G
3',5'-Difluoro-4'-hydroxypropiophénone
3',5'-Difluoro-4'-hydroxypropiophénone
Formule: C₉H₈F₂O₂
Numéro MDL: MFCD00061287
Numéro CAS: 178374-78-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité