2-(Diméthylamino)-6-fluorobenzonitrile
004927-1G 004927-5G
FLUO004927-1GEA 0 EUR InStock
FLUO004927-1G FLUO004927-5G
2-(Diméthylamino)-6-fluorobenzonitrile
2-(Diméthylamino)-6-fluorobenzonitrile
Formule: C₉H₉FN₂
Numéro MDL: MFCD00052221
Numéro CAS: 96994-73-9
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité