3',5'-Bis(trifluorométhyl)propiophénone
Synonyms: 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)propan-1-one
006038-1G 006038-5G 006038-25G
FLUO006038-1GEA 0 EUR InStock
FLUO006038-1G FLUO006038-5G FLUO006038-25G
3',5'-Bis(trifluorométhyl)propiophénone
3',5'-Bis(trifluorométhyl)propiophénone
Formule: C₁₁H₈F₆O
MW: 270,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009911
Numéro CAS: 85068-34-4
EINECS: 285-296-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité