trans-Perfluorodécahydronaphtalène
Synonyms: trans-Perfluorodecalin
007016-5G 007016-1G
FLUO007016-5GEA 0 EUR InStock
FLUO007016-5G FLUO007016-1G
trans-Perfluorodécahydronaphtalène
trans-Perfluorodécahydronaphtalène
Formule: C₁₀F₁₈
MW: 462,08 g/mol
Numéro MDL: MFCD00153232
Numéro CAS: 60433-12-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité