4-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Synonyms: N-Hydroxy-4-(trifluoromethoxy)benzimidamide
007538-1G 007538-5G
FLUO007538-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007538-1G FLUO007538-5G
4-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
4-(Trifluoromethoxy)benzamidoxime
Formule: C₈H₇F₃N₂O₂
MW: 220,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00085175
Numéro CAS: 56935-71-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité