2-Chlorophénéthylamine
008893-5G 008893-25G
FLUO008893-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008893-5G FLUO008893-25G
2-Chlorophénéthylamine
2-Chlorophénéthylamine
Formule: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008185
Numéro CAS: 13078-80-3
EINECS: 235-982-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité