4-Chlorophénéthylamine
Synonyms: 2-(4-Chlorophenyl)ethylamine
008894-5G 008894-25G
FLUO008894-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008894-5G FLUO008894-25G
4-Chlorophénéthylamine
4-Chlorophénéthylamine
Formule: C₈H₁₀ClN
MW: 155,63 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008191
Numéro CAS: 156-41-2
EINECS: 205-853-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité