Bromure de 3-fluorophénéthyle
Synonyms: 1-(2-Bromoethyl)-3-fluorobenzene
009225-1G 009225-5G
FLUO009225-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009225-1G FLUO009225-5G
Bromure de 3-fluorophénéthyle
Bromure de 3-fluorophénéthyle
Formule: C₈H₈BrF
MW: 203,05 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095397
Numéro CAS: 25017-13-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité